Fontos dokumentumok
32347
Validamycin A
PESTANAL®, analytical standard
Méret kiválasztása
18 400,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
18 400,00 Ft
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)C[C@H](N[C@H]3C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C20H35NO13/c22-3-6-1-8(12(26)15(29)11(6)25)21-9-2-7(4-23)19(17(31)13(9)27)34-20-18(32)16(30)14(28)10(5-24)33-20/h1,7-32H,2-5H2/t7-,8+,9+,10-,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JARYYMUOCXVXNK-CSLFJTBJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)