Fontos dokumentumok
P1190
Potassium acetate
for molecular biology, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
sűrűség
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Potassium Acetate in Concrete Pavement Research: Research on the freeze-thaw resistance of concrete pavements incorporated potassium acetate, emphasizing its utility in enhancing durability in seasonally frozen regions, critical for infrastructure development (Zhao et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.