Fontos dokumentumok
SML0032
Triacetyl resveratrol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3,5,4′-Tri-O-acetylresveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-Benzenediol-1,3-diacetate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥18 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(OC(C)=O)cc(OC(C)=O)c2
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Resveratrol (RSV) plays a protective role on the nervous and cardiovascular systems. It is considered as a modulator of energetic metabolism as it controls glucose homeostasis in obese mice, improves fatty acid oxidation (FAO) and promotes the expression of genes that participate in mitochondrial biogenesis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)