Fontos dokumentumok
B8936
Betulinic acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3β-Hydroxy-20(29)-lupaene-28-oic acid, Lupatic acid, Mairin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effects as an antiviral agent against Dengue virus (DENV)
- as a sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor to repress the lipid metabolism and proliferation of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) cells
- as a treatment to test its anti-tumor properties for cell viability and apoptotic cell death assays in multiple myeloma models
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3