Merck
72340
Sigma-Aldrich
Nicotinamide
≥99.5% (HPLC)
Szinonimák:
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
383619
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (HPLC)
Forma
powder or crystals
izzítási maradék
≤0.2%
veszteség
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
colorless to white
mp
128-131 °C (lit.)
128-131 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Nicotinamide, a form of vitamin B3, is a building block of coenzymes NAD and NADP. Researchers consider it an important signaling molecule, and essential for cell metabolism studies. It has been used in multiple applications and research areas, namely cancer and viral research.
Alkalmazás
Nicotinamide has been used:
  • to study its effect on the expression of sirtuin 1
  • in nicotinamide adenine dinucleotide/nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NAD+/NADH) cycling assay
  • in cell lysis buffer, to serve as a sirtuin 1 inhibitor in order to study its role in resveratrol (RSV)-stimulated hepatitis B virus replication
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nicotinamide (Niacinamide) (Nam) is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). Nicotinamide may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule.
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
The coenzymes NAD and NADP take part in energy yielding metabolism and mediate several oxidation-reduction reactions. NAD hydrolyses to form nicotinamide, which is then transported to other tissues. Hydrolysis of nicotinamide yields nicotinic acid through salvage pathway.
Egyéb megjegyzések
Coenzymes and Cofactors, vol. 2: Pyridine Nucleotide Coenzymes
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Nicotinamide N-methyltransferase enhances the progression of prostate cancer by stabilizing sirtuin 1
You Z, et al.
Oncology Letters, 15(6), 9195-9201 (2018)
Human Nutrition, 206-206 (2010)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Nicotinamide adenine dinucleotide, a metabolic regulator of transcription, longevity and disease
Lin Su-Ju and Guarente Leonard
Current Opinion in Cell Biology, 15(2), 241-246 (2003)