Fontos dokumentumok
F5396
Fenbendazole
≥98%
Szinonimák:
Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
Teszt
≥98%
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fenbendazole in Veterinary Medicine: Investigated for efficacy against coccidicidal fungi in avian species, demonstrating broad-spectrum antiparasitic potential. Additionally, its environmental impact and pharmacokinetics reveal insights for sustainable agricultural practices and disease vector control. (Lozano et al., 2024), (Hachgenei et al., 2024), (Durden et al., 2023).
- Food safety and allergen detection: Fenbendazole′s implications in food safety are explored through quantitative PCR methods for detecting allergenic species in foods, underscoring the importance of accurate detection techniques in food industry compliance and safety standards (Costa et al., 2023).
- Analysis of antibiotic and anthelmintic residues: The occurrence and exposure evaluation of Fenbendazole residues in cow milk in China is studied, emphasizing the need for rigorous monitoring of food products to ensure public health safety (Chang et al., 2023).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)