Fontos dokumentumok
857523P
Avanti
N-Tetradecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)tetradecanamide
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (857523P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857523P-50MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
bacterial lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3