Merck
O1639
Sigma-Aldrich
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Szinonimák:
3-Oxo-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-octanamide, N-(β-Ketooctanoyl)-DL-homoserine lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone stimulates the tra gene expression. It is an autoinducer and potent antagonist.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)