Fontos dokumentumok
10937
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-Myristoyl-DL-homoserine lactone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to slightly yellow
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQAYHOXXVBVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)