Fontos dokumentumok
07028
N-Decanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]decanamide, C10-HSL
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
szín
white to off-white
alkalmasság
conforms to structure for Proton NMR spectrum
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZWZKDULKILUPV-LBPRGKRZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3