Fontos dokumentumok
68873
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone
Szinonimák:
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)decanamide, N-[(RS)-3-Hydroxydecanoyl]-DL-homoserine lactone
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CC(O)CCCCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C14H25NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h11-12,16H,2-10H2,1H3,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOICJCCMIBBSOO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3