Fontos dokumentumok
D3435
Dey-Engley neutralizing broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
D/E Neutralizing Broth
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Casein enzymatic hydrolysate5.00
Yeast extract2.50
Dextrose10.00
Sodium thiosulfate6.00
Sodium thioglycollate1.00
Sodium bisulfite2.50
Lecithin7.00
Polysorbate 805.00
Bromocresol purple0.02
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.