MMSB10025
Swab in vial with phosphate buffer
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
Szinonimák:
Neutralizing buffer
About This Item
Javasolt termékek
material
Dacron™ swab(s)
polyethylene cap
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Minőségi szint
kiszerelés
box of 25 units
bemenet
sample type beverage(s)
sample type food(s)
alkalmazás(ok)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
kompatibilitás
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.