N3910
Neutralization Solution B
Szinonimák:
DNA neutralization solution, neutralization buffer DNA extraction
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
DNA amplification: suitable
DNA extraction: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.