Fontos dokumentumok
11585762001
Roche
DIG Wash and Block Buffer Set
storage temp.:2-8°C
Szinonimák:
wash and block buffer set, dig
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Washing, blocking and detection buffers (10x concentrated) for the immunological detection of DIG - (digoxigenin-)labeled probes.
Alkalmazás
Kiszerelés
Minőség
Elkészítési megjegyzés
For one labeling reaction pipette:
1 μl dATP, (vial 2)
1 μl dGTP, (vial 4)
1 μl dTTP, (vial 5)
to a reaction vial.
Note: If the same type of labeled deoxyribonucleoside-triphosphate is used repeatedly, we recommend the preparation of a mixture of equal parts of the other three deoxyribonucleoside-triphosphates for convenience.
Storage conditions (working solution):
- After the first usage, the buffers should be stored further at 2 to 8 °C. We recommend to store the concentrated Blocking solution in aliquots at -15 to -25 °C.
- When Autoclaved: Stock solution can be stored for several days to a week either unopened at RT or at 2 to 8 °C after opening. Alternatively, it can be stored in aliquots at -15 to -25 °C for up to 6 months.
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- Washing Buffer 10x concentrated
- Maleic acid Buffer 10x concentrated
- Blocking Solution 10x concentrated
- Detection Buffer 10x concentrated
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
Not applicabledoes not flash
Lobbanási pont (C)
Not applicabledoes not flash