15356
Blotting-Nylon 66 membranes, type B, positive
for Northern and Southern blotting
Szinonimák:
Nylon 66-Blotting membranes, type B
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon
Minőségi szint
grade
for molecular biology
Forma
roll
felület bevonatolás
surface (quaternary ammonium groups) ≥99%
pórusméret
0.45 μm pore size
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Protein transfer
Radioactive detection of blotted proteins and nucleic acids
Sensitive dot and slot blots of nucleic acids
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.