93017
SSC Buffer 20x
for Northern and Southern blotting, solution
Szinonimák:
20x SSC
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
solution
technika/technikák
Southern blotting: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.0±0.2
sűrűség
1.16 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparing nucleic acids for hybridization
- Hybridization buffer for Northern and Southern blots
- Washing buffer for Northern and Southern blots
Tulajdonságok és előnyök
- Convenient ready-to-use liquid
- Multi-purpose use in hybridizations
- Easily diluted to any concentration needed
Komponensek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.
Related Content
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.