Fontos dokumentumok
N5389
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
mouse monoclonal, NE14
Szinonimák:
NF200 Antibody - Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, Neurofilament Antibody, Nf200 Antibody, Monoclonal Anti-Neurofilament heavy chain
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, clone NE14, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NE14, monoclonal
molekulatömeg
antigen apparent mol wt 200 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide as preservative
faj reaktivitás
pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human
fejlettebb validálás
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFH(4744)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3