Fontos dokumentumok
N5264
Monoclonal Anti-Neurofilament 160 antibody produced in mouse
clone NN18, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Neurofilament medium chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NN18, monoclonal
molekulatömeg
antigen 160 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, pig
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tissue sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... NEFM(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Immunoblotting.
- Immunohistochemistry
- Immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3