MAB5262
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RT97
Szinonimák:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Neurofilament 200 kDa Antibody, clone RT97, clone RT97, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RT97, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
1-10 μg/mL
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative images from a previous lot.
Optimal Staining With Citrate Buffer, pH 6.0, Epitope Retrieval: Human Cerebellum
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected NEUROFILAMENT on 10 µg of Mouse brain membrane lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain
Cultured neurons
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2