217660
Anti-CD18 Mouse mAb (IB4)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone IB4
Szinonimák:
Anti-β2 Integrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IB4, monoclonal
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
tartalmaz
0.5 mg/mL gentamicin sulfate as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Cell Inhibition Assays (see comments)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Nalm-6 cells
HPB-MLT cells
Egyéb megjegyzések
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol. 155, 2631.
Mazzone, A., and Ricevuti, G. 1995. Haematologica80, 161.
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol.155, 2631.
Landis, R.C., et al. 1994. J. Cell Biol.126, 529.
Wright, S.D., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 5699.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1