Fontos dokumentumok
S2532
Anti-S100B Antibody
mouse monoclonal, SH-B1
Szinonimák:
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, clone SH-B1, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SH-B1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
feline, pig, bovine, sheep, goat, rabbit, canine, human, rat
technika/technikák
dot blot: suitable using denatured-reduced preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using protease-digested sections of human tongue
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Related Categories
Általános leírás
S-100 is a set of small, thermolabile, highly acidic dimer proteins of approximately 20kDa which are widely distributed in different tissues. Dimeric combinations of two chains, the α-chain (93 amino acids,10.4kDa) and the β-chain (91 amino acids, 10.5kDa), form the three known subtypes of S-100: S-100ao (αα), S-100a (αβ) and S-100b (ββ).
Monoclonal Anti-S-100 (β-subunit) (mouse IgG1 isotype) is derived from the SH-B1 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- ELISA
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3