Fontos dokumentumok
N4142
Anti-Neurofilament 200 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
NF200 Antibody - Anti-Neurofilament 200 antibody produced in rabbit, Nf200 Antibody, AntiNeurofilament heavy chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 200 kDa
faj reaktivitás
bovine, wide range
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using animal cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Anti-neurofilament 200 antibody produced in rabbit has been used:
- for detection of neurofilaments using immunohistological staining
- in human astrocytoma cell line
- in post-mortem brain sections
- in human cremaster muscles
- for detection of neurofilaments by immunofluorescence staining in lumbar spinal cord sections of mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Neurofilament 200 assembly during development is critical for normal functioning of neuronal cells. Mutations in gene encoding neurofilaments is associated with neurological disorder called the Charcot–Marie–Tooth.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
and Serum-Containing Media