Fontos dokumentumok
N2787
Monoclonal Anti-Neurofilament 160 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RMO44, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Neurofilament Medium Chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RMO44, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat, zebrafish
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of SHSy5y human neuroblastoma cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blot analysis
- immunohistochemistry
- antibody labelling
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?