Fontos dokumentumok
SAB4200747
Anti-Neurofilament 200 antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-H-subunit, Anti-NF-H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NE14, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~200 kDa
faj reaktivitás
feline, rat, guinea pig, pig, human, mouse, bovine, chicken
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using rat brain S1 fraction
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain or mouse brain sections
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
chicken ... Nefh(417020)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás