AB1989
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody, CT, serum, Chemicon®
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
bovine, rat, human, pig, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:200
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain, Peripheral Nerve
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1