Fontos dokumentumok
SAB4200766
Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible antibody, Mouse monoclonal
clone NOS-IN, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Hepatocyte NOS (HEP-NOS), Anti-Inducible NOS (iNOS), Anti-NOS type II, Anti-Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NOS-IN, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~130 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat, plant
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using mouse macrophage RAW 264.7 cell line activated with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Nos2(18126)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)