ABN76
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament H
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat, bovine
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Neurofilament H in bovine cerebellum tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Bovine cerebellum tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1