Fontos dokumentumok
S2644
Anti-S-100 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-42C, Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11, Anti-Ca[1], Anti-GP11, Anti-P11, Anti-p10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, bovine, guinea pig, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-100 μg/mL using sections of human or rat cerebellum
microarray: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... S100a10(81778)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3