Fontos dokumentumok
N0142
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (Phos. and Non-Phos.) antibody produced in mouse
clone N52, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N52, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
wide range
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Általános leírás
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (phosphorylated and non-phosphorylated) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3