Fontos dokumentumok
L2140
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), biotin conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bandieraea simplicifolia
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
összetétel
Protein, ~95% E1%/280
a címkézés mértéke
3-6 mol biotin per mol protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)