AB5539
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Szinonimák:
NF-H
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Neurofilament H Antibody, Chemicon®, from chicken
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, pig, bovine, feline, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:10,000 on frozen or paraffin embedded tissue sections. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde.
Immunocytochemistry: 1:1,000-1:10,000 on cells in tissue culture fixed for one minute in 3.7% formalin and one minute in -20°C methanol.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Positive control: brain.
Negative control: kidney, liver.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2