Fontos dokumentumok
N1016
Nimesulide
Szinonimák:
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3