M2250
D-(+)-Maltose monohydrate
Type II, ≥95%
Szinonimák:
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
típus
Type II
Teszt
≥95%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 129 to 131 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
szennyeződések
≤1.5% Glucose
≤5% Maltotriose
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
oldhatóság
180 g/L at 20 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Alkalmazás
- Evaluation of the variations in chemical and microbiological properties of the sourdoughs produced with selected lactic acid bacteria strains during fermentation: This research explores the use of D-(+)-Maltose monohydrate in fermentative processes, highlighting its impact on the chemical and microbial dynamics in food technology, pertinent for industrial biosynthesis applications in the life sciences sector (Boyaci Gunduz et al., 2022).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?