Fontos dokumentumok
PHR1336
Nimesulide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. N0845000
API-család
nimesulide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nimesulide is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor that can potentially be used as a therapeutic agent for the treatment of inflammatory conditions. It is also a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that possesses analgesic and antipyretic characters.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3