Fontos dokumentumok
N0845000
Nimesulide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nimesulide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)