Fontos dokumentumok
Q1125
Quinine hydrochloride dihydrate
99-101% (titration), potassium channel blocker
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Quinine hydrochloride dihydrate,
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: 0.25/5 g/mL, clear, colorless
antibiotikus hatásspektrum
parasites
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
O.Cl.[H][C@]1(C[C@@H]2CC[N@H]1C[C@@H]2C=C)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;1H2/t13-,14-,19-,20+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGVZDMWHXVXUBY-HZQSTTLBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)