Merck
P6004
Sigma-Aldrich
Prednisolone
≥99% (HPLC), powder, glucocorticoid
Szinonimák:
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H28O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.44
Beilstein:
1354103
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Terméknév
Prednisolone, ≥99%
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥99%
Forma
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kezdeményező
Johnson & Johnson
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Általános leírás
Prednisolone prevents protease activity in vitro. It stimulates myogenesis and inhibits apoptosis. Prednisolone is used to treat Duchenne muscular dystrophy (DMD), gout arthritis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbations.
Alkalmazás
Prednisolone has been used for the Δ1-dehydrogenation of hydrocortisone by gel entrapped arthrobacter simplex cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Prednisolone is a glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activity.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Analízis megjegyzés
Actual content given on label
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Use of oral prednisolone or naproxen for the treatment of gout arthritis: a double-blind, randomised equivalence trial
Janssens HJEM, et al.
Lancet, 371(9627), 1854-1860 (2008)
Oral or IV Prednisolone in the Treatment of COPD Exacerbations
de Jong YP, et al.
Chest, 132(6), 1741-1747 (2007)
H Schäcke et al.
British journal of pharmacology, 158(4), 1088-1103 (2009-05-09)
Glucocorticoids are highly effective in the therapy of inflammatory diseases. Their value, however, is limited by side effects. The discovery of the molecular mechanisms of the glucocorticoid receptor and the recognition that activation and repression of gene expression could be
Shin Ebihara et al.
Arthritis research & therapy, 18(1), 139-139 (2016-06-16)
Dimethyl fumarate (DMF), a nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) activator, has been proven effective for the systemic treatment of multiple sclerosis. The aim of this study is to evaluate the anti-inflammatory effects of Nrf2 activators on human renal
Prednisolone decreases cellular adhesion molecules required for inflammatory cell infiltration in dystrophin-deficient skeletal muscle
Wehling-Henricks M, et al.
Neuromuscular Disorders, 14(8-9), 483-490 (2004)