Fontos dokumentumok
N0877
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
α-glucosidase substrate, chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
p-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside, α-galactosidase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
oldhatóság
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
WGK
WGK 3