Fontos dokumentumok
N9376
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, ≥99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.05% Free p-nitrophenol
oldhatóság
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
Alkalmazás
- as a substrate to assay N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG)
- as a substrate to study chitinase ChiB1 activity
- to assess degranulation using rat basophilic leukemia (RBL)-2H3 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)