Fontos dokumentumok
N3641
4-Nitrophenyl α-L-arabinofuranoside
chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
4-nitrophenyl-ARA
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl α-L-arabinofuranoside, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10+,11+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUYYBTBDYZXISX-UKKRHICBSA-N
Alkalmazás
- as a substrate for α-arabinofuranosidase in an enzymatic assay to determine glycosidase activities in Oenococcus oeni strains
- to determine the enzymatic activity of α-arabinofuranosidase
- as a p-nitrophenol linked substrate to determine its activity in Aspergillus niger NW249 culture filtrate
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3