Fontos dokumentumok
N1627
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
≥98% (TLC)
Szinonimák:
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
Alkalmazás
Szubsztrátok
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.