Fontos dokumentumok
N3378
4-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside
≥98% (TLC), powder
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3/t6-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YILIDCGSXCGACV-BVWHHUJWSA-N
WGK
WGK 3