Fontos dokumentumok
N3016
p-Nitrophenyl galacto-N-bioside
O-glycosidase substrate, ≥98%, powder
Szinonimák:
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside, PNP Gal-β1,3-GalNAc
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
p-Nitrophenyl galacto-N-bioside,
Minőségi szint
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)[C@@H]2NC(C)=O
InChI
1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)34-20)15(27)12(7-24)33-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INMOOBMAIAWVBW-UVFFFCKLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?