Fontos dokumentumok
N3628
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
4-Nitrophenyl alpha-L-fucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-7-10(15)11(16)12(17)13(21-7)20-6-8-2-4-9(5-3-8)14(18)19/h2-5,7,10-13,15-17H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCCILTHSDFBSCK-RCGNDRPLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?