Fontos dokumentumok
M1379
Methyl α-D-galactopyranoside
≥99% (TLC)
Szinonimák:
Methyl α-D-galactoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D 173 to 180°, c = 1.5% (w/v) in water
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szín
white
mp
116-117 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?