Fontos dokumentumok
N1252
4-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
≥98% (enzymatic),≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
p-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, ≥98% (enzymatic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
≥98% (enzymatic)
form
powder
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
Alkalmazás
- as a substrate to assess the activity of glycosaminoglycan (GAG)-degrading enzymes
- as a substrate to study the kinetic properties of recombinant Leuconostoc mesenteroides glycosidase (BgLm1) and determine β-glucosidase activity
- to prepare substrate solution in a modified universal buffer
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3