Fontos dokumentumok
487506
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
≥98% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside, Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.3% p-nitrophenol
szín
white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Általános leírás
Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Berthelot, K., and Delmotte, F.M. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 2907.
Wimmer, B., et al. 1997. Biochem. J. 328, 581.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3