Fontos dokumentumok
48712-M
Sigma-Aldrich
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC), solid, β-galactosidase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, o-NPG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.05% free o-nitrophenol
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate. o-Nitrophenol is produced as the end product and is monitored at 405 nm.
A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate. o-Nitrophenol is produced as the end product and is monitored at 405 nm.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Maruhn, D. 1976. Clin., Chim. Acta 73, 453.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3