487507
p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC), solid, β-glucosidase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl-β-glucoside, 1-O- p-Nitrophenyl-D-glucose, p-Nitrophenyl-β-glucoside, 1-O-p-Nitrophenyl-D-glucose
About This Item
Javasolt termékek
product name
p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside, Chromogenic substrate for β-glucosidase.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Riou, C., et al. 1998. Appl. Environ. Microbiol. 64, 3607.
WGK
WGK 3